Tisk…

1,1,1-Trifluoroacetone 98+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 4090 CZK
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoroacetone 98+%
1,1,1-Trifluoroacetone
Vzorec: C₃H₃F₃O
MW: 112,05 g/mol
Bod varu: 22 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000423
CAS číslo: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 2924
ADR: 3,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR