6-Chloro-1-hexanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
A14582.14
A14582.22
A14582.36
A14582.14EA
1980
CZK
A14582.14
A14582.22
A14582.36
6-Chloro-1-hexanol ≥97%
6-Chloro-1-hexanol
Purity: 97%
CAS No.: 2009-83-8
Molecular Formula: Cl(CH2)6OH
Formula Weight: 136.62
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 109-111°/14mm
Beilstein Reference: 1697307
MDL No.: MFCD00002984
Vzorec:
C₆H₁₃ClO Bod varu: 109…111 °C (14 mmHg) Hustota: 1,027 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002984 CAS číslo: 2009-83-8 EINECS: 217-925-2 |