Tisk…
6-Chloro-1-hexanol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 2080 CZK
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Chloro-1-hexanol 95%
6-Chloro-1-hexanol
Vzorec: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Bod varu: 108…112 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002984
CAS číslo: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %