4-Chloro-1-butanol tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04042.18
L04042.30
L04042.18EA
2380
CZK
L04042.18
L04042.30
4-Chloro-1-butanol tech. 85%, technická kvalita
4-Chloro-1-butanol
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Vzorec:
C₄H₉ClO Bod varu: 50…52 °C (1 mmHg) Hustota: 1,089 Bod vzplanutí: 36 °C (97 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002967 CAS číslo: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN: 2924 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...