Tisk…
3-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C46403-25G C46403-100G C46403-500G
SIALC46403-25GEA 1260 CZK
SIALC46403-25G SIALC46403-100G SIALC46403-500G
3-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₇ClO
Bod varu: 161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,1309 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002943
CAS číslo: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1,III