Tisk…

2-chlorethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

185744-1KG 185744-250G
SIAL185744-1KGEA 2390 CZK
SIAL185744-1KG SIAL185744-250G
2-chlorethanol, Sigma-Aldrich®
2-chlorethanol
Vzorec: C₂H₅ClO
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002829
CAS číslo: 107-07-3
EINECS: 203-459-7
UN: 1135
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc57bebe2a8f53f764f04b461381ad42f6a6ca25&vid=3ad06d572c9bb20f43b1ca3475a16af59ab03b0b&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR