2-chlorethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00945.0100
8.00945.1000
8.00945.0100EA
1230
CZK
8.00945.0100
8.00945.1000
2-chlorethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-chlorethanol
Vzorec:
C₂H₅ClO Bod varu: 130 °C (1013 hPa) Hustota: 1,204 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002829 CAS číslo: 107-07-3 EINECS: 203-459-7 UN: 1135 ADR: 6.1 (3),I Merck Index: 13,03827 |