Tisk…

2,3-Dichloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

36295-25ML 36295-5ML
SIAL36295-25MLEA 6570 CZK
SIAL36295-25ML SIAL36295-5ML
2,3-Dichloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,99 g/mol
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040446
CAS číslo: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR