2,3-Dichloro-1-propanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18444.06
A18444.14
A18444.06EA
1710
CZK
A18444.06
A18444.14
2,3-Dichloro-1-propanol ≥97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Purity: 97+%
CAS No.: 616-23-9
Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732060
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040446
Vzorec:
C₃H₆Cl₂O Bod varu: 182 °C Bod tání: –44 °C Hustota: 1,361 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040446 CAS číslo: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |