Tisk…
2,3-Dichloro-1-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
365090050 365090250
ACRO365090050EA 1650 CZK
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-Dichloro-1-propanol 97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,99 g/mol
Bod varu: 182 °C (760 mmHg)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,35 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040446
CAS číslo: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %