Tisk…
2,2,2-Trichloroethanol ≥97.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08610.0100 8.08610.0010
8.08610.0100EA 3790 CZK
8.08610.0100 8.08610.0010
2,2,2-Trichloroethanol ≥97.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroethanol
Vzorec: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004677
CAS číslo: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥97.0% (a/a))
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.551 - 1.561
Identity (IR) Passes Test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. 151 - 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4885 (20 °C, 589 nm)
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 151 °C
Synonyms ß,ß,ß-Trichloroethyl alcohol
Hill Formula C2H3Cl3O
Chemical Formula CCl3CH2OH