Tisk…
2,2,2-Trichloroethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
L08163.22EA 1560 CZK
L08163.22 L08163.36 L08163.06 L08163.14
2,2,2-Trichloroethanol ≥99%
2,2,2-Trichloroethanol
Purity: 99% CAS No.: 115-20-8 Molecular Formula: Cl3CCH2OH Formula Weight: 149.40 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4895 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 1697495 Merck Reference: 14,9638 MDL No.: MFCD00004677
Vzorec: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Bod varu: 151…153 °C
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 1,560
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004677
CAS číslo: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9638