Tisk…
2,2,2-Trichloroethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139441000 139445000
ACRO139441000EA 1700 CZK
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Trichloroethanol 99%
2,2,2-Trichloroethanol
Vzorec: C₂H₃Cl₃O
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,55 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004677
CAS číslo: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %