Tisk…
1,3-Dichloro-2-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16003.30 A16003.0B
A16003.30EA 1580 CZK
A16003.30 A16003.0B
1,3-Dichloro-2-propanol ≥98%
1,3-Dichloro-2-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 96-23-1 Molecular Formula: C3H6Cl2O Formula Weight: 128.99 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4830 Melting Point: -4° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1732063 Merck Reference: 14,3074 UN No.: 2750 MDL No.: MFCD00000951
Vzorec: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Bod varu: 174…176 °C
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,366
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000951
CAS číslo: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3074