Tisk…
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
180180010 180182500
ACRO180180010EA 3790 CZK
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
1,3-Dichloro-2-propanol
Vzorec: ClH₂CCHOHCH₂Cl
MW: 128,99 g/mol
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,351 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000951
CAS číslo: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %