Tisk…
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
10906-1KG 10906-210KG 10906-25KG
SIAL10906-1KGEA 3390 CZK
SIAL10906-1KG SIAL10906-210KG SIAL10906-25KG
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Balení: produced by Wacker Chemie AG
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Bod varu: 128 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –73 °C
Hustota: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000948
CAS číslo: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III