Tisk…
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25049.22 B25049.36
B25049.22EA 913 CZK
B25049.22 B25049.36
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Bod varu: 128…130 °C
Bod tání: < –73 °C
Hustota: 1,094
Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000948
CAS číslo: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III