Chloroacetaldehyde dimethyl acetal 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
108500010
108502500
ACRO108500010EA
4120
CZK
ACRO108500010
ACRO108502500
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal 97%
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec:
C₄H₉ClO₂ Bod varu: 128 °C (1013 hPa) Bod tání: –73 °C Hustota: 1,09 g/cm³ Bod vzplanutí: 28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000948 CAS číslo: 97-97-2 EINECS: 202-624-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |