Tisk…
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22884.22 B22884.36
B22884.22EA 1690 CZK
B22884.22 B22884.36
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Purity: 97% CAS No.: 112-26-5 Molecular Formula: ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 187.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: -32° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 506177 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000976
Vzorec: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Bod varu: 235 °C
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,197
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000976
CAS číslo: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III