Tisk…
Dichloromethyl methyl ether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03467.0025 8.03467.0100
8.03467.0025EA 5150 CZK
8.03467.0025 8.03467.0100
Dichloromethyl methyl ether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dichloromethyl methyl ether
Vzorec: C₂H₄Cl₂O
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000828
CAS číslo: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.95 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 84 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.43 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)