Tisk…
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13074.18 A13074.0B A13074.30
A13074.18EA 1410 CZK
A13074.18 A13074.0B A13074.30
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥99%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 628-89-7 Molecular Formula: C4H9ClO2 Formula Weight: 124.57 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 506015 MDL No.: MFCD00002870
Vzorec: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57
Bod varu: 185 °C
Hustota: 1.180
Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002870
CAS číslo: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9