Tisk…
2-(2-Chloroethoxy)ethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
172260500 172262500
ACRO172260500EA 1730 CZK
ACRO172260500 ACRO172262500
2-(2-Chloroethoxy)ethanol 99%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
MDL Number: MFCD00002870
CAS číslo: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4519 to 1.4539 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA