Tisk…
Trichloroacetic acid glacial Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: TCA
20741.290EA 9850 CZK
20741.290 20741.461
Trichloroacetic acid glacial Ph. Eur.
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
MW: 163.39
Bod varu: 196
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test