Tisk…
Kyselina trichloroctová (ledová) 98, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: TCA
20734.295EA 6300 CZK
20734.295 20734.460
Kyselina trichloroctová (ledová) 98, GPR RECTAPUR®
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
MW: 163.39
Bod varu: 196
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %