Tisk…
Kyselina trichloroctová (ledová) 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TCA
A11156.0B A11156.0I A11156.30 A11156.36
A11156.0BEA 4120 CZK
A11156.0B A11156.0I A11156.30 A11156.36
Kyselina trichloroctová (ledová) 99
Kyselina trichloroctová (ledová)
Purity: 99% CAS No.: 76-03-9 Molecular Formula: Cl3CCO2H Formula Weight: 163.39 Odour: Acrid pH: 1 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 970119 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 1839 MDL No.: MFCD00004177
Vzorec: Cl₃CCOOH
MW: 163.39
Bod varu: 196 °C
Bod tání: 54…58 °C
Hustota: 1.629
Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM