Tisk…
Kyselina trichloroctová (ledová) 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TCA
421451000 421455000 421450025
ACRO421451000EA 1340 CZK
ACRO421451000 ACRO421455000 ACRO421450025
Kyselina trichloroctová (ledová) 99+% ACS
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
Bod varu: 196 °C (760 mmHg)
Bod tání: 52…58 °C
Hustota: 1,62 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C (closed cup)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.03 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %