Tisk…

Chloraceton, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Chloropropanone

M-Clarity™ quality level = MQ100

167479-100G 167479-5G
SIAL167479-100GEA 907 CZK
SIAL167479-100G SIAL167479-5G
Chloraceton, Sigma-Aldrich®
Chloraceton
Vzorec: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000936
CAS číslo: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02131

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR