Tisk…
Chloraceton stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chloropropanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 1320 CZK
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Chloraceton stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chloraceton
Vzorec: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000936
CAS číslo: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 13,02131