5-Chloro-2-pentanone ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloropentan-2-one
A10269.14
A10269.22
A10269.36
A10269.14EA
1210
CZK
A10269.14
A10269.22
A10269.36
5-Chloro-2-pentanone ≥94%
5-Chloro-2-pentanone
Purity: 94%
CAS No.: 5891-21-4
Molecular Formula: C5H9ClO
Formula Weight: 120.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 63-64°/12mm
Beilstein Reference: 1098490
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001008
Vzorec:
C₅H₉ClO MW: 120,58 g/mol Bod varu: 63…64 °C (12 mmHg) Bod tání: –48 °C Hustota: 1,053 Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001008 CAS číslo: 5891-21-4 EINECS: 227-565-8 UN: 1224 ADR: 3,III |