Tisk…
5-Chloro-2-pentanone 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloropentan-2-one
388291000 388290250
ACRO388291000EA 4710 CZK
ACRO388291000 ACRO388290250
5-Chloro-2-pentanone 90%
5-Chloro-2-pentanone
Vzorec: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Bod varu: 172…175 °C (760 mmHg)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 1,053 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001008
CAS číslo: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to black Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %