Tisk…
3-Chlorobutanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-2-butanone
10904-1KG 10904-25KG
SIAL10904-1KGEA 4560 CZK
SIAL10904-1KG SIAL10904-25KG
3-Chlorobutanone, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobutanone
Vzorec: C₄H₇ClO
MW: 106.55
Bod varu: 114
Hustota: 1.06
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000865
CAS číslo: 4091-39-8
EINECS: 223-834-9
UN: 1224
ADR: 3 III