3-Chlorobutanone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Chloro-2-butanone
L14158.22
L14158.36
L14158.22EA
1110
CZK
L14158.22
L14158.36
3-Chlorobutanone 96%
3-Chlorobutanone
Purity: 96%
CAS No.: 4091-39-8
Molecular Formula: C4H7ClO
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₇ClO MW: 106.55 Bod varu: 113…116 °C Bod tání: < –60 °C Hustota: 1.06 Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000865 CAS číslo: 4091-39-8 EINECS: 223-834-9 UN: 1224 ADR: 3 III |