Tisk…
Chloroform ≥99.8% stabilizovaný, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83626.320EA 6100 CZK
83626.320 83626.290
Chloroform ≥99.8% stabilizovaný, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Bod varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.80 %
Water Max. 0.0500 %
Non-volatile residue Max. 0.001 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (250 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (260 nm) Min. 84.00 %
Transmittance (280 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15283 Passes test