Tisk…
Chloroform ≥98% stabilizovaný, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with ethanol 0,6 %
22720.360EA 2090 CZK
22720.360 22720.462 22720.550
Chloroform ≥98% stabilizovaný, TECHNICAL
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Bod varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
Ethanol 0.1 - 1.0 %