Tisk…
Chloroform ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 0,002 %
22707.295EA 1350 CZK
22707.295 22707.364 22707.466 22707.320 22707.550
Chloroform ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Bod varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Boiling point 59.5 - 61.5 °C
Density (20/4) 1.478 - 1.489
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm