Tisk…
Chloroform, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02445.1000 1.02445.2500
1.02445.1000EA 1450 CZK
1.02445.1000 1.02445.2500
Chloroform, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Chloroform
Rozpouštědla třídy EMSURE® jsou vhodná pro široké spektrum klasických laboratorních aplikací a jsou často používána v regulovaných a vysoce náročných laboratořích. EMSURE® poskytuje celosvětově nejlepší a nejrozsáhlejší specifikace produktu. Prohlašujeme, že náš sortiment EMSURE® je v souladu s předpisy ACS, reagenční část Evropského lékopisu (Reag. Ph Eur) a rovněž s normami ISO.
Vzorec: CHCl₃
Bod varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 8 g/l (20 °C)