Tisk…
Chloroform, extra dry 99.9% stabilised, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
326821000 326820010 326820025
326821000.EA 1530 CZK
326821000. 326820010. 326820025.
Chloroform, extra dry 99.9% stabilised, AcroSeal®
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Bod varu: 61 °C (760 mmHg)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.85 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered