Tisk…
Dichlormethan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methylene chloride
66742-100ML 66742-500ML
SUPL66742-100MLEA 2100 CZK
SUPL66742-100ML SUPL66742-500ML
Dichlormethan, Supelco®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39.8
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140