Tisk…
Dichlormethan ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: 0.1 % Stabilised with ethanol
25631.293EA 1300 CZK
25631.293 25631.327 25631.362 25631.464 25631.555 25631.950
Dichlormethan ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39.8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %