Tisk…
Dichlormethan ≥98% stabilizovaný, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Stabilization: Stabilised with ethanol 0,15 %
25629.295EA 988 CZK
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Dichlormethan ≥98% stabilizovaný, TECHNICAL
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Bod varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %