Tisk…
Dichlormethan stabilizovaný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: 20 ppm Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06050.1000 1.06050.2500 1.06050.6025
1.06050.1000EA 871 CZK
1.06050.1000 1.06050.2500 1.06050.6025
Dichlormethan stabilizovaný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dichloromethane
Rozpouštědla třídy EMSURE® jsou vhodná pro široké spektrum klasických laboratorních aplikací a jsou často používána v regulovaných a vysoce náročných laboratořích. EMSURE® poskytuje celosvětově nejlepší a nejrozsáhlejší specifikace produktu. Prohlašujeme, že náš sortiment EMSURE® je v souladu s předpisy ACS, reagenční část Evropského lékopisu (Reag. Ph Eur) a rovněž s normami ISO.
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39.8
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Rozpustnost 20 g/l (20 °C)
Bod tání -95 C
Molární hmotnost 84,93 g/mol
Bod varu: 40 °C (1013 hPa)
Tlak par 475 hPa (20 °C)
Index lomu 1,42
Meze výbušnosti 13 - 22 %(V)
Hustota 1,33 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH (H2O, 20 °C) neutral
Teplota vznícení 605°C DIN 51794
Evaporation number 1,9