Tisk…
Dichlormethan 99,8 GC_ASSAY_METHOD Stabilised, CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Methylene chloride
34897-1L 34897-6X1L
34897-1LEA 2190 CZK
34897-1L 34897-6X1L
Dichlormethan 99,8 GC_ASSAY_METHOD Stabilised, CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Dichloromethane
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
Beilstein Number: 1730800
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39…41 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Explosion Limit 22 %
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Transmittance at 235 nm Min. 20 %
Transmittance at 240 nm Min. 50 %
Transmittance at 245 nm Min. 80 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
for AMD technic complying
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Autoignition Temperature 1223 °F