Dichlormethan, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Varování
|
9316.2500GLEA
4190
CZK
9316.2500GL
9316.4000GL
Dichlormethan, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Dichloromethane
Vzorec:
CH₂Cl₂ Bod varu: 39,8 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS číslo: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Preservative (as Amylene) | about 20 ppm |
Residue after Evaporation | max. 5 ppm |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0001 |
Water (by KF, coulometric) | max. 30 ppm |