Tisk…
Dichlormethan 99.5% stabilizovaný ACS for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with amylene
406935000 406930025
ACRO406935000EA 2010 CZK
ACRO406935000 ACRO406930025
Dichlormethan 99.5% stabilizovaný ACS for spectroscopy
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39…40 °C (760 mmHg)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens Passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g