Dichlormethan 99.9% stabilizovaný for peptide synthesis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with amylene
354800025
354800100
ACRO354800025EA
5410
CZK
ACRO354800025
ACRO354800100
Dichlormethan 99.9% stabilizovaný for peptide synthesis
Dichloromethane
Vzorec:
CH₂Cl₂ Bod varu: 39…40 °C (760 mmHg) Bod tání: –97 °C Hustota: 1,325 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS číslo: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.9 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 0.003 to 0.006 % (Amylene) |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Free amine | ≤0.001 % |