Dichlormethan, extra dry over Molecular Sieve 99.8% stabilised, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
348460010
348460025
348461000
348465000
348460010.EA
3140
CZK
348460010.
348460025.
348461000.
348465000.
Dichlormethan, extra dry over Molecular Sieve 99.8% stabilised, AcroSeal®
Dichloromethane
Vzorec:
CH₂Cl₂ Bod varu: 39…40 °C (760 mmHg) Bod tání: –97 °C Hustota: 1,325 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS číslo: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Stabilizer | Approx. 50 ppm Amylene |