Tisk…
Dichlormethan, extra dry 99.9% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylene chloride
326851000 326850010 326850025
326851000.EA 1980 CZK
326851000. 326850010. 326850025.
Dichlormethan, extra dry 99.9% stabilizovaný, AcroSeal®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39.8
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered