Tisk…
1-Chlorooctane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: n-Octyl chloride
L04358.AE L04358.AP
L04358.AEEA 848 CZK
L04358.AE L04358.AP
1-Chlorooctane ≥99%
1-Chlorooctane
Purity: 99% CAS No.: 111-85-3 Molecular Formula: CH3(CH2)7Cl Formula Weight: 148.68 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4298 Melting Point: -58° Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 1697464 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001022
Vzorec: C₈H₁₇Cl
Bod varu: 182…183 °C
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0,873
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001022
CAS číslo: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
UN: 3082
ADR: 9,III