1-Chlorohexane ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22379.18
B22379.30
B22379.18EA
913
CZK
B22379.18
B22379.30
1-Chlorohexane ≥96%
1-Chlorohexane
Purity: 96%
CAS No.: 544-10-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4199
Melting Point: -94°
Boiling Point: 132-134°
Beilstein Reference: 1731289
Merck Reference: 14,2144
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001018
Vzorec:
C₆H₁₃Cl Bod varu: 132…134 °C Bod tání: –94 °C Hustota: 0,878 Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001018 CAS číslo: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,2144 |