Tisk…
1-Chlorohexane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
404640050 404641000 404645000
ACRO404640050EA 791 CZK
ACRO404640050 ACRO404641000 ACRO404645000
1-Chlorohexane 95%
1-Chlorohexane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
Bod varu: 135 °C
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001018
CAS číslo: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02163
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %